Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16439449
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Anzahl pro Karton:
4
6
12
24
Unit Size:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Anzahl pro Karton unitSize
16439449 60 mL Behandelt 33 bis 400 mm 24 24 Stück
15259079 60 mL Unbehandelt 33 bis 400 mm 24 24 Stück
15399550 60 mL Zertifiziert 33 bis 400 mm 24 24 Stück
15265802 120 ml Zertifiziert 38 bis 400 mm 12 12 Stück
15299079 250 ml Unbehandelt 45 bis 400 mm 12 12 Stück
15239089 500 ml Unbehandelt 53 bis 400 mm 12 12 Stück
13224570 500 ml Zertifiziert 53 bis 400 mm 12 -
15272200 950 ml Behandelt 53 bis 400 mm 12 12 Stück
15788128 950 ml Zertifiziert 53 bis 400 mm 12 12 Stück
15798128 1250 ml Zertifiziert 70 bis 400 mm 6 6 Stück
15708138 2500 ml Zertifiziert 70 bis 400 mm 4 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 16439449 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2410060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 CHF
    108.62 CHF / 24 Stück
    Sparen 9.38 CHF
    7% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
Verwenden Sie diese Braunglas-Weithalsgefäße zum Sammeln von Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen.
Sammeln Sie Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die in diesen Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Weithalsgefäßen vor Licht geschützt werden müssen.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsstandards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Stoffen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braunes Gefäß aus Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossene weiße Kappe aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
  • Größen von 60 bis 2500 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifiziert Gläser mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert zur Erfüllung der EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Verarbeitung Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysezertifikat.
Unbehandelte Gefäße können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braunglas-Verpackungsgerät
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,73 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,5 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 24
Ersatzverschluss B167-3300BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 2,4 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 70 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.