Learn More
Heathrow Scientific™ Broken Glass Keeper™ Sammel- und Entsorgungsbehälter
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukteBeschreibung
Erhältlich als Stand- und Tischmodell. Beide Modelle wurden in USA Die
Standgerät
- Stabiler Wellpappbehälter
- Dicke, durchsichtige Kunststoffauskleidung
- Einzigartig Reclose-a/Remove-a-Lid™ mit extra breiter Öffnung
- Die innere Lasche am Deckel verschließt diesen sicher zur Entsorgung.
- Schiffe und Lager flach
- Abmessungen: 12B x 12T x 27 ZollH (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
- Fassungsvermögen: 16,6 gal. (63 Liter)
- Hergestellt aus stabilem Karton mit einer inneren Kunststoffauskleidung und verstärkten Ecken zur Aufnahme mäßiger Flüssigkeitsmengen.
- Selbstverriegelnde Deckel halten den Inhalt sicher verschlossen
- Die Tischaufbewahrungsboxen lassen sich auf 15 x 15 x 25 cm (6L x 6B x 10H) ausklappen und fassen bis zu 5000 cm³ Material.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 63 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,6 gal. |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Modell | Fußboden |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht kontaminiertes Bruchglas |
| Material | Corrugated Cardboard |
| Mehr anzeigen |