Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Format:
Popup-Packung
Rolle
Abmessungen (L x B):
250 x 415 mm
340 x 320 mm
Verpackungsmenge:
1 Rolle x 750 Blatt
8 Schachteln x 100 Tücher
Packungsgröße:
1 Rollen
8 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit – das sind die WypAll™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | L40 Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 15.99 Zoll |
| Länge (metrisch) | 41 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 14.96 in |
| Breite (metrisch) | 320 mm |
| Material | Doppelkrepp (DRC) |
| Flächengewicht | 6.65 kg (14.63 lbs.) |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 340 x 320 mm |
| Format | Rolle |
| Mehr anzeigen |