Learn More
Weiße Standard-Pufferlösungen pH 12,47, WTW™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- Standard-Pufferlösungen mit PTB/NIST Traceable-Zertifikat (Arbeitsreferenz-Pufferlösungen) für Präzisionsanwendungen – sicherer Einsatz
- Standard-Pufferlösungen gemäß DIN 19266-01: 2.000
- Univeral-Pufferlösungen
- Hohe Genauigkeit: ± 0,02 pH
- Für Präzisionsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Weiß |
| Analysenzertifikat | DIN / NIST |
| Dichte | 1 g/cm3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Präzisionsanwendungen |
| pH | 12.47 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 250 ml |
| Verpackung | Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PL 12
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium hydroxide