Learn More
Euro Protection™ White SPP Polypropylene Lab Coats Without Pockets
Marke: Euro Protection™ 41104
69.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Unisex | |
Unsteril | |
40 g/m2 |
Extragroß | |
Reusable | |
Food, Industrial, Agriculture, Cleaning, Visitors |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ White SPP Polypropylene Lab Coats Without Pockets > Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur