Learn More
Euro Protection™ White SPP Polypropylene Lab Coat
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Kragenform:
Classic
Officer
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Elasticated wrist
- For use in the food industry, cleaning work, etc.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Kragenform | Classic |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food, Industrial, Agriculture, Cleaning, Visitors |
| Enthält | 2 Pockets |
| Gewicht (metrisch) | 40 g/m2 |