Learn More
3M™ White SMS Based Polypropylene Category III Protective Coveralls
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | 3-teilig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Widerstand | Flame |
| Mehr anzeigen |