Learn More
3M™ Weiße Einweg-Overalls aus Polypropylen, Serie 4500
Code produit. 13443686
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 in.
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Conditionnement:
20 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13443686
Marque: 3M™ 7000089590
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Für ungefährliche Anwendungen. Die weißen Einweg-Schutzanzüge der Serie 4500 gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus Polypropylen einen Schutz der Kategorie I.
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.
  • Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
  • Für ungefährliche Anwendungen
  • Atmungsaktiver und leichter Schutz
  • Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
  • Windschutzleiste über Reißverschluss
  • Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp Versiegelte Windschutzklappe
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie I
Modell 4500W
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33 bis 36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Anwendung im Privatbereich und für einfache industrielle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen
Höhe (angloamerikanisch) 64 bis 67 Zoll
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis