Learn More
3M™ White SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Artikelnummer. 11943744
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Packungsgröße:
20 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11943744 Small 20 Stück
11973764 4X-Large 20 Stück
11993754 2X-Large 20 Stück
11953754 X-Large 20 Stück
11933764 3X-Large 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11943744 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089611
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Small
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 2-teilig
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie III
Höhe (metrisch) ‎164 to 170 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.