Learn More
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß
Artikelnummer. 11878272 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11878272
Marke: Buerkle™ 62140090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständige und rückstandsfreie Entleerung. Buerkle™ weiße Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss sind lichtundurchlässig, sterilisierbar und für Lebensmittel geeignet.
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
  • Lichtundurchlässig
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 90 ml
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Menge 50/Packung
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 52 mm
Produkttyp Rörchen
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe