Learn More
Buerkle™ Weiße Polypropylen-Dosen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 11847852 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11847852 60 ml 1 Stück
15365607 12 mL 1 Stück
11837852 25 mL 1 Stück
11878272 90 ml 1 Stück
11857852 125 mL 1 Stück
11857792 250 mL 1 Stück
11867852 625 ml 1 Stück
15336438 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11847852 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 62140060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständige und rückstandsfreie Entleerung. Buerkle™ weiße Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss sind lichtundurchlässig, sterilisierbar und für Lebensmittel geeignet.
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
  • Lichtundurchlässig
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Menge 50/Packung
Gewicht (metrisch) 0,5 kg
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 56 mm
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Verschlusstyp Schraubkappe