Learn More
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2X-L
3X-L
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Conditionnement:
20 Stück
Description
- Entwickelt für hohen Komfort und hohen Schutz
- Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeitschemikalienspritzer
- Biologischer Schutz gemäß EN 14126 getestet
- Weiches, gut drapierendes, laminiertes mikroporöses Material
- Zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln und biologischen Substanzen und die Reduzierung von statischen Aufladungen
- Extrem fusselarm
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in vielen Reinräumen
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 4XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Hood Type | 3-teilig |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu