Learn More
Azpack™ Weiße, nicht-sterile Polypropylen-Kappen
Zur Verwendung mit flachwändigen Arzneimittelflaschen beim Autoklavieren. Die Azpack™ weißen, nicht-sterilen Polypropylen-Kappen können zur einfachen Identifizierung mit einem Markerstift beschriftet werden.
Marke:  Azpack™ 12692570
Additional Details : Gewicht : 5.15700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12692570
  • 272.55 CHF / 2850 Stück
Verfügbar ab
01-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliZur Verwendung mit flachwändigen Arzneimittelflaschen/liliAutoklavierbar/liliOhne Einlage/liliPolypropylen, weiß/liliWeichere Textur aufgrund weißer Pigmentierung/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
28 mm
Polypropylen
Nicht steril
Weiß
2850/Pckg.