Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Auskleidungsmaterial:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
100/Karton
1300/Karton
144/Karton
2100/Karton
288/Karton
370/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1300 Stück
144 Stück
2100 Stück
288 Stück
370 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
- Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
- Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 144/Karton |
| Auskleidungsmaterial | PTFE/Polyethylenschaum |
| Halsausführung | 89-400 |
| Produkttyp | Beschichteter Verschluss |