Learn More
Fisherbrand™ Schalen aus weißem Kunststoff für biologische Gefahrstoffe
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich
Spezifikation
70 x 46 cm | |
70 cm | |
Auffangschale für verschüttete Flüssigkeiten | |
Sicheres Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten, Labortischschutz | |
Je 1 |
Weiß | |
Kunststoff | |
46 cm | |
Auskleidung | |
Rechteckig |