Learn More
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Artikelnummer. 17894396
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101,6 x 50.8 mm
101,6 x 63.5 mm
101.6 x 25,4 mm
31,8 x 63,5 mm
31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis
33 x 15.9 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 50,8 mm
57,1 x 31,7 mm
66,8 x 28,6 mm
76,2 x 25,4 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
500 Stück
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
17894396 66,8 x 28,6 mm 25,4 mm 2000 Stück
17864766 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis 25,4 mm 2000 Stück
17815066 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis 76,2 mm 2000 Stück
17814406 66,8 x 28,6 mm 76,2 mm 2000 Stück
17864966 101.6 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 Stück
17834496 101.6 x 25,4 mm 76,2 mm 1000 Stück
17804976 33 x 15.9 mm 25,4 mm 1000 Stück
17814776 33 x 15.9 mm 76,2 mm 1000 Stück
17854286 31,8 x 63,5 mm 25,4 mm 1000 Stück
17804776 31,8 x 63,5 mm 76,2 mm 2000 Stück
17855066 101,6 x 63.5 mm 25,4 mm 500 Stück
17874196 101,6 x 63.5 mm 76,2 mm 1000 Stück
17874576 57,1 x 31,7 mm 25,4 mm 2000 Stück
17864286 57,1 x 31,7 mm 76,2 mm 2000 Stück
17874146 50,8 x 50,8 mm 25,4 mm 1000 Stück
17844366 50,8 x 50,8 mm 76,2 mm 2000 Stück
17815036 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 2000 Stück
17884366 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 Stück
17814466 76,2 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 Stück
17824426 76,2 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 Stück
17854846 101,6 x 50.8 mm 25,4 mm 500 Stück
17874546 101,6 x 50.8 mm 76,2 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 17894396 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. AUTT105C12WH
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -76°F to +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -60°C to +150°C
Abmessungen (L x B) 66,8 x 28,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.13 in.
Länge (metrisch) 28.6 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.63 in.
Breite (metrisch) 66.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm