Learn More
DuPont™ Weißer Overall mit Kapuze
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Overall mit begrenztem Schutz gegen Flammenausbreitung und 3-teiliger Haube
- SMS-Polypropylen-Vlieskonstruktion mit begrenztem Schutz gegen Flammenausbreitung
- Genähte externe Nähte in Orange für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
- Elastische Handgelenke, Knöchel, Haube und Taille
- Reißverschlussabdeckung
- Weiß mit orangefarbenen Nähten
- Antistatisch und halogenfrei.
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- EN 14116 Index 1 (begrenzte Flammenausbreitung), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | M |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Weiß |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | 3-teilig |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
| Mehr anzeigen |