Learn More
Buerkle™ Weißer Dosierlöffel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16545220 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1 ml
2,5 mL
5 mL
10 ml
15 ml
25 mL
50 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16545220
Marke: Buerkle™ 53784006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den volumetrischen und Dosierlöffeln können kleine Mengen Pulver, Granulat und Flüssigkeiten präzise gemessen werden.
  • Das Inhaltsvolumen ist auf dem Griff eingraviert
  • Die flache Vorderkante des volumetrischen Löffels eignet sich ideal zum Aufnehmen des Mediums vom Boden des Behälters oder zum Erreichen der Ecken des Behälters, wodurch kleine Restmengen gut entnommen werden können
  • Der flache Boden ermöglicht es, den volumetrischen Löffel abzusetzen, ohne den Inhalt zu verschütten.
  • Der Einweg-Dosierlöffel eignet sich als Probenlöffel für die Entnahme kleiner Probenmengen
  • Da der volumetrische Löffel aus Kunststoff für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, entfällt die Reinigung, und Kreuzkontaminationen und Verunreinigungen sind ausgeschlossen
  • Die Dosierlöffel und volumetrischen Löffel eignen sich für präzise Messungen für chemische und pharmazeutische Anwendungen, Kosmetika, Futtermittel sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Sterile Ausführungen sind einzeln verpackt erhältlich
  • Mit Abstreifkante
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100/Packung
Beschreibung Dosierlöffel mit Abstreifkante zum genauen Abmessen.
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 1 ml
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt, Reach, RoHS
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenehmer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders für die Lebensmittel-, Tierfuttermittel- und Pharmaindustrie
Material Polystyrol