Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Artikelnummer. 12921335
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12921335
Marke: 3M™ 7000089697
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
  • Ideal für Hygieneanwendungen
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Größe 2X
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Widerstand Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub, Dust
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 40 bis 43 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 102 bis 109 cm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub
Enthält Innentasche auf der linken Seite (Maße: 13 cm H x 12 cm B)
Verpackungsart Einzelverpackung