Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Artikelnummer. 12847310
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12847310
Marke: 3M™ 7000089698
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
  • Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Größe 3X
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zippverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Widerstand Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub, Dust
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 46 bis 52 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 117 bis 132 cm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub
Enthält Innentasche auf der linken Seite (Maße: 13 cm H x 12 cm B)
Verpackungsart Einzelverpackung