Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Artikelnummer. 17880858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,7 x 25,4 mm
12.7 x 31.8 mm
19.1 x 10.2 mm
19.1 x 15.9 mm
19.1 x 5.1 mm
22,9 x 12.7 mm
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 9.5 mm
38.1 x 10.2 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Packungsgröße:
10000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
5000 Stück
6000 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17880858 22 x 15 mm 3000 Stück
17818927 67,1 x 7 mm 2000 Stück
17891258 12,7 x 25,4 mm 2000 Stück
17868837 6,4 x 25,4 mm 10000 Stück
17801078 25,4 x 25,4 mm 6000 Stück
17839227 22,9 x 12.7 mm 3000 Stück
17829917 54 x 6,9 mm 2000 Stück
17859967 19.1 x 5.1 mm 5000 Stück
17869087 25,4 x 9.5 mm 3000 Stück
17899547 44,5 x 25,4 mm 2000 Stück
17850248 9,5 x 9,5 mm 3000 Stück
17850868 12.7 x 31.8 mm 2000 Stück
17810478 44,5 x 12,7 mm 2000 Stück
17820108 19.1 x 15.9 mm 2000 Stück
17880778 19.1 x 10.2 mm 2000 Stück
17860978 38.1 x 10.2 mm 2000 Stück
17869357 25,4 x 12,7 mm 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17880858 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA117C13WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 3000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 22 x 15 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.59 in.
Länge (metrisch) 15 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.87 in.
Breite (metrisch) 22 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm