Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Artikelnummer. 17860568
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101.6 x 12,7 mm
19.1 x 10.2 mm
19.1 x 38,1 mm
19.1 x 5.1 mm
22,2 x 22,2 mm
22,9 x 12.7 mm
22 x 15 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 11.1 mm
25,4 x 31.8 mm
25,4 x 9.5 mm
31.8 x 6,4 mm
35.6 x 12,7 mm
38,1 x 25,4 mm
38.1 x 10.2 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Menge:
10000/Pkg
3000/Packung
4000/Packung
5000/Packung
6000/Packung
8000/Packung
Packungsgröße:
10000 Stück
3000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
6000 Stück
8000 Stück
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17860568 | 22 x 15 mm | 4000/Packung | 4000 Stück |
| 17878927 | 25,4 x 31.8 mm | 4000/Packung | 4000 Stück |
| 17879987 | 67,1 x 7 mm | 4000/Packung | 4000 Stück |
| 17829807 | 23 x 19,1 mm | 6000/Packung | 6000 Stück |
| 17870008 | 24 x 27 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17848847 | 6,4 x 25,4 mm | 10000/Pkg | 10000 Stück |
| 17820488 | 35.6 x 12,7 mm | 4000/Packung | 4000 Stück |
| 17869607 | 31.8 x 6,4 mm | 8000/Packung | 8000 Stück |
| 17850488 | 25,4 x 25,4 mm | 10000/Pkg | 10000 Stück |
| 17820208 | 19.1 x 38,1 mm | 4000/Packung | 4000 Stück |
| 17800778 | 22,9 x 12.7 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17800358 | 25,4 x 11.1 mm | 6000/Packung | 6000 Stück |
| 17809537 | 54 x 6,9 mm | 10000/Pkg | 10000 Stück |
| 17848897 | 19.1 x 5.1 mm | 10000/Pkg | 10000 Stück |
| 17830748 | 25,4 x 9.5 mm | 6000/Packung | 6000 Stück |
| 17871298 | 44,5 x 19,1 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17811018 | 9,5 x 9,5 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17860198 | 25,4 x 25,4 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17811258 | 63,5 x 12,7 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17869697 | 48 x 31,8 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17851158 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/Packung | 6000 Stück |
| 17820298 | 101.6 x 12,7 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17829897 | 38,1 x 25,4 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17899607 | 19.1 x 10.2 mm | 6000/Packung | 6000 Stück |
| 17889317 | 38.1 x 10.2 mm | 6000/Packung | 6000 Stück |
| 17880688 | 63,5 x 25,4 mm | 4000/Packung | 4000 Stück |
| 17880548 | 25,4 x 12,7 mm | 5000/Packung | 5000 Stück |
| 17870148 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
| 17801238 | 22,2 x 22,2 mm | 3000/Packung | 3000 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17860568
Lieferant
GA International
Lieferanten-Nr.
JTTA117C34WH
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in various sizes
- Stored on a 76.2 mm roll
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Zeile | 1 Label |
| Menge | 4000/Packung |
| Form | Rectangle |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -321°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -196°C to +110°C |
| Abmessungen (L x B) | 22 x 15 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.59 in. |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 0.87 in. |
| Breite (metrisch) | 22 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 76.2 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |