Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Mittel |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | 3-teilig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Höhe (metrisch) | 167 bis 176 cm |
| Mehr anzeigen |