Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Probebeutel
Artikelnummer. 30281137 Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
2,5 mil
3 mil
Länge (angloamerikanisch):
7,25 in.
9 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
10 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30281137 2,5 mil 7,25 in. 4 oz. 1000 Stück
11757954 2,5 mil 7,25 in. 4 oz. 100 Stück
11787954 3 mil 9 in. 10 oz. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30281137 Lieferant Whirl-Pak™ Lieferanten-Nr. B01402WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren.
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren
  • Der spezielle Einsatz an der Unterseite des Beutels wird abgeflacht, wenn Wasser in den Beutel gegeben wird. Dadurch kann dieser vollständig von selbst aufstehen.
  • Es ist kein Gestell oder eine andere Halterung erforderlich, um den Beutel aufrecht zu halten.
  • Vergessen Sie das Waschen und Sterilisieren von Glasflaschen und das Entsorgen teurer Fläschchen.
  • Steril und unzerbrechlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Band und Draht
Farbe Klar mit weißem Block
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Füllvolumen 4 oz.
Latexfrei Ja
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Außenverpackung Karton
Innere Schutzverpackung Kunststoff
Menge 25 Beutel/Verpackung, 100 Beutel/Karton
Sterilisationsmethode Ethylenoxidgas
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Abmessungen (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Produkttyp Flüssigkeitsprobenbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Kapazität (metrisch) 118 mL
Länge (metrisch) 18,5 cm
Breite (metrisch) 7,5 cm
Dicke (metrisch) 0,064 mm