Learn More
DWK Life Sciences Weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen für kleine und große Glasflaschen
Catalog Number 11794199
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
24-400
Zur Verwendung mit (Geräte):
EPA-Fläschchen aus Glas
Glasflasche oder -fläschchen
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
144/Karton
200/Karton
Mit transparenter. beschriftbarer Oberfläche.
  • Erhältlich mit verschiedenen Dichtungseinlagen (PTFE/Silikon, Polyethylenschaum, Polyvinyl, Polyethylenschaum mit PTFE-Beschichtung)
  • Auswahl zwischen oben offenen oder geschlossenen Ausführungen
Deckel mit PTFE/Silikoneinlage:
  • Gewährleisten Hitzeschutz
  • Glasfaserverstärkt
  • Geeignet für EPA-Proben
Deckel mit Einlage aus Polyethylenschaum:
  • Chemikalienbeständig
  • Dicht
Deckel mit Polyvinyleinlage:
  • Mit Feuchtigkeitssperre
  • Geeignet für milde Säuren, Basen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Lösungen
Deckel mit Einlage aus Polyethylenschaum mit PTFE-Beschichtung:
  • Chemikalienbeständig
  • Gewährleistet Komprimierbarkeit und Dichtigkeit
  • Geeignet für hochreine Chemikalien, starke Säuren und Lösungsmittel
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon
Zur Verwendung mit (Geräte) EPA-Fläschchen aus Glas
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 200/Karton
Halsausführung 24-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001