Learn More
DWK Life Sciences Weiße Polypropylen-Schraubkappen mit ummantelter PTFE-beschichteter Silikoneinlage für E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
1030.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
250/Karton
500 Kartons
Anzahl pro Packung:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Beschreibung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 ml-Fläschchen |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 500 Kartons |
Anzahl pro Packung | 500/Karton |
Halsausführung | 22-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |