Learn More
DWK Life Sciences Weiße, oben offene Polypropylen-Deckel mit PTFE-beschichteten Silikoneinlagen für E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
250/Karton
500 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Geeignet für die Lagerung und Aufbewahrung von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen oder korrosiven Chemikalien
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 1000 Kartons |
| Anzahl pro Packung | 1000/Karton |
| Halsausführung | 15-425 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |
| Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |