Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Schaumstoff/LDPE
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Auskleidungsmaterial:
Polyethylenschaum
Schaum/LDPE
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Auskleidung aus Polyethylenschaum
- Ausgezeichnete Barriere für wässrige Lösungen
- Wiederholt versiegelbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 200/Karton |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylenschaum |
| Halsausführung | 20-410 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |