Learn More
DWK Life Sciences Vacule™ mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10486531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
45 mm
60 mm
Volumen (angloamerikanisch):
1.4 dr.
2.7 dr.
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10486531
Marke: DWK Life Sciences 651905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die massive schwarze Kappe ohne Einlage hält den Stopfen fest.
  • Wheaton-33™ Borosilikatglas
Bestellinformation
Passend für die Stopfen 06-406-11B und 06-406-12 für Gefriertrocknungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lyophilisierung und Gefriertrocknung
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1.4 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 45 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I