Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höhe (metrisch):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0,027 dr.
0,1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
- Ohne Graduierung
- Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
- Die Böden mit konischem Innenteil sind für eine vollständige Entleerung und damit eine maximale Probenrückgewinnung konzipiert
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben |
| Skala | Nein |
| Modell | Konisch V |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.8 dr. |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Mehr anzeigen |