Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschluss ohne Dichtungseinlage zum Abreißen
Der Abreißverschluss lässt sich vollständig entfernen und ermöglicht ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche.
Marke: DWK Life Sciences 224192-05
112.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30240kg
Beschreibung
Der Aufreißverschluss kann komplett entfernt werden, so dass der Inhalt aus der Flasche gegossen werden kann
- Aluminium
- Ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Blau | |
1.000/Packung | |
13 mm |
Aluminium | |
Komplett abreißbar |