Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschluss ohne Dichtungseinlage zum Abreißen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Der Aufreißverschluss kann komplett entfernt werden, so dass der Inhalt aus der Flasche gegossen werden kann
- Aluminium
- Ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1.000/Packung |
| Typ | Komplette Abreißkappe |
| Verschlussgröße | 20 mm |