Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschluss ohne Dichtungseinlage zum Abreißen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10581522 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10581522
Marke: DWK Life Sciences 22419206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Abreißverschluss lässt sich vollständig entfernen und ermöglicht ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche.
Der Aufreißverschluss kann komplett entfernt werden, so dass der Inhalt aus der Flasche gegossen werden kann
  • Aluminium
  • Ohne Dichtungseinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Material Aluminium
Menge 1.000/Packung
Typ Komplette Abreißkappe
Verschlussgröße 13 mm