Learn More
DWK Life Sciences Oben offener Aluminiumverschluss ohne Dichtungseinlage
Oben offene Dichtung mit Stopfen für die Entnahme von Proben mit einer Spritze
Marke: DWK Life Sciences 224177-05
163.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ohne Dichtungseinlage
- Verschlusstyp: Dichtung
Spezifikation
Blau | |
1.000/Packung | |
13 mm |
Aluminium | |
Oben offen |