Learn More
DWK Life Sciences Oben offener Wheaton™ Aluminiumverschluss ohne Versiegelungseinsatz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11708779 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
11 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11708779
Marke: DWK Life Sciences 22417807
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oben offene Dichtung mit Stopfen für die Entnahme von Proben mit einer Spritze
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Verschlusstyp: Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Material Aluminium
Menge 1.000/Packung
Typ Oben offene Kappe
Verschlussgröße 20 mm