Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage, runde Mitte herausreißbar
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Beim Öffnen oder Entfernen der mittleren Scheibe kommt die Oberseite des Gummistopfens in Kontakt mit der Spritze
- Mit 13 oder 20 mm Außendurchmesser erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1.000/Packung |
| Typ | Mittelscheibe mit Abrisskappe |
| Verschlussgröße | 13 mm |