Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage, runde Mitte herausreißbar
Beim Öffnen oder Entfernen der mittleren Scheibe kommt die Oberseite des Gummistopfens in Kontakt mit der Spritze
Marke:  DWK Life Sciences 224183-06
138.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.63500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10086701
  • 146.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beim Öffnen oder Entfernen der mittleren Scheibe kommt die Oberseite des Gummistopfens in Kontakt mit der Spritze
  • Mit 13 oder 20 mm Außendurchmesser erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Rot
1.000/Packung
20 mm
Aluminium
Runde Mitte herausreißbar