Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tubing Kits (For Pharma and Lab Use)
Platinum-cured silicone translucent tubing USP Class VI for medical, laboratory and pharmaceutical use
Marke: DWK Life Sciences W224622-01
57.43 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36290kg
Includes: Die Kits enthalten Senker und Abgabedüsen aus Polypropylen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Wheaton Standard 2,3 mm-Pumpenkopf und optionalem 1,6 mm-Pumpenkopf
- Autoklavierbar und gammastrahlensterilisierbar
Spezifikation
Schlauchkit | |
Autoklavierbar | |
6,35 mm | |
5 ft. (2,01 m) | |
0,06 in. | |
Wheaton Standard-Pumpenkopf (2,3 mm) und optionaler Pumpenkopf (1,6 mm) | |
Senker und Abgabedüse aus Polypropylen |
USP-Klasse VI | |
0,25 in. | |
Silikon (platingehärtet) | |
150 cm | |
1,6 mm | |
Steril |