Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE Sterile Verbindungskits für Pharma- und Biotech-Anwendungen
Artikelnummer. 15757777 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,18 mm
6,35 mm
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,3 mm
Enthält:
Luer-Verbindungsstücke
Schnellverbinder
Packungsgröße:
100 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Enthält unitSize
15757777 6,35 mm 2,3 mm Luer-Verbindungsstücke 5 Stück
12399969 3,18 mm 1,6 mm Schnellverbinder 100 Stück
12309979 6,35 mm 1,6 mm Luer-Verbindungsstücke 100 Stück
12319979 6,35 mm 1,6 mm Schnellverbinder 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15757777 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W374734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell formuliert für die Verwendung mit Medien, die in der pharmazeutischen und biotechnologischen Verarbeitung vorkommen
Zur Verwendung mit Wheaton Standard 2,3 mm-Pumpenkopf und optionalem 1,6 mm-Pumpenkopf.
  • Das gammastrahlensterilisierte Kit enthält männliche oder weibliche Luer-Locks oder Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen TPE-Schlauch befestigt sind
  • Fünf einzeln verpackte Baugruppen pro Karton für eine schnelle Implementierung an hochwertigen Proben, Kulturen oder Titern
  • USP Klasse VI und ohne tierische Bestandteile (ADCF)
  • Sterilisierbar durch Autoklaven, Strahlung, EtO, Chemikalien, wiederverwendbar, heißversiegelbar, heißverschweißbar
Bestellinformation
Lose Schlauchgroßmengen separat erhältlich (Kat. Nr. 03-410-305 bis -307).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6,35 mm
Material TPE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft. (2,01 m)
Gesamtlänge (metrisch) 152 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,09 in.
Dicke (metrisch) 2,3 mm
Zur Verwendung mit Wheaton Standard-Pumpenkopf (2,3 mm) und optionaler Pumpenkopf (1,6 mm)
Sterilität Steril
Enthält Luer-Verbindungsstücke
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Anschlusskit