Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE Sterile Connections Kits (For Pharma and Biotech Use)
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,18 mm
6,35 mm
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,3 mm
Enthält:
Luer-Stecker und -Buchse, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind
Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind
Packungsgröße:
100 Stück
5 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Wheaton Standard 2,3 mm-Pumpenkopf und optionalem 1,6 mm-Pumpenkopf.
- Das gammastrahlensterilisierte Kit enthält männliche oder weibliche Luer-Locks oder Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen TPE-Schlauch befestigt sind
- Fünf einzeln verpackte Baugruppen pro Karton für eine schnelle Implementierung an hochwertigen Proben, Kulturen oder Titern
- USP Klasse VI und ohne tierische Bestandteile (ADCF)
- Sterilisierbar durch Autoklaven, Strahlung, EtO, Chemikalien, wiederverwendbar, heißversiegelbar, heißverschweißbar
Bestellinformation
Bulk tubing available separately (Cat. Nos. 03-410-305 through -307.)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,35 mm |
| Material | TPE |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. (2,01 m) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 152 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Dicke (metrisch) | 1,6 mm |
| Zur Verwendung mit | Wheaton Standard-Pumpenkopf (2,3 mm) und optionaler Pumpenkopf (1,6 mm) |
| Mehr anzeigen |