Learn More
DWK Life Sciences Tenbroeck Gewebeschleifer
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1 ml (0.03 oz.)
40 ml (1.35 oz.)
Länge (angloamerikanisch):
5,51 in.
7,4 in.
9,8 in.
12.5 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
1.8 in.
1.9 in.
3.2 in.
3.7 in.
5.5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch:
0.43 Zoll
0,62 in.
0.86 Zoll
1.25 Zoll
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
- Präzisionsgefertigt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Kann von Hand oder einem Motor mit geringer Drehzahl betrieben werden.
- Der hohle Griff ermöglicht das Einfüllen von Eis, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
- Der Abstand zwischen Pistill und Röhrchen beträgt ca. 0.12 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.03 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Tenbroeck-Gewebeschleifer |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,51 in. |
| Länge (metrisch) | 140 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 1.8 in. |
| Länge (metrisch) Schlauch | 48 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 0.43 Zoll |
| Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Mehr anzeigen |