Learn More
DWK Life Sciences Konisch zulaufende Wheaton™ Gewebezerkleinerer mit PTFE-Pistillen
Artikelnummer. 10608085 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
0,5 oz., 15 ml
Länge (angloamerikanisch) Stößel:
8.6 in.
9.4 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
3,38 in.
3.6 in.
4,48 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch:
0.43 Zoll
0.51 Zoll
0.7 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Länge (angloamerikanisch) Stößel Länge (angloamerikanisch) Röhrchen Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch unitSize
10608085 0,1 oz., 3 ml 8.6 in. 3,38 in. 0.43 Zoll -
10240472 0,16 oz., 5 ml 8.6 in. 3.6 in. 0.51 Zoll 1 Stück
11748939 0,5 oz., 15 ml 9.4 in. 4,48 in. 0.7 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10608085 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 358137
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konischer Gewebezerkleinerer mit PTFE-Stößel für Weichgewebe
Der Edelstahlstab hat einen Durchmesser von 0.25 Zoll (6.3 mm) und ist lang genug, um in das Futter des Wheaton Überkopfrührers zu passen.
  • PTFE-Stößel mit Edelstahlstab passend für elektrisch betriebene Homogenisatoren
  • Homogenisiert Weichgewebe wie z. B. Gehirn
  • Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Komponenten ersparen Ihnen die Suche nach passenden Teilen.
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Kapazität (metrisch) 3 ml
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Gewebemühle
Enthält Mit PTFE-Stempel
Länge (angloamerikanisch) Stößel 8.6 in.
Länge (metrisch) Stößel 220 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 3,38 in.
Länge (metrisch) Schlauch 86 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.43 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 11 mm
Fassungsvermögen 0,1 oz., 3 ml