Learn More
DWK Life Sciences Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen
Für eine luftdichte Abdeckung
Marke: DWK Life Sciences 224100-020
247.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
Rot | |
1.1 cm | |
5 mm | |
Gummi | |
40 Härtegrad |
Stopfen für Manschetten | |
Anwendungen mit mehrfachem Durchstechen | |
11 mm | |
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 0.5 cm Innendurchmesser, 1.1 cm Außendurchmesser | |
Ja |