Learn More
DWK Life Sciences Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Bietet luftdichte Abdeckungen
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 2 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lyophilisation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,3cm Innendurchmesser, 2cm Außendurchmesser |
| Härte | 50 Härtegrad |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | Lyophilisierungsstopfen mit 3 Stützen |