Learn More
DWK Life Sciences Stopfen und Verschlusskappen für Wheaton Vacule™ Ampullen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- Außergewöhnlich formstabil
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Auskleidungsmaterial | Nicht zutreffend |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacule Ampullen |
| Verschlussgröße | 15-425 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |