Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbegläser und Zubehör
Artikelnummer. 10492172 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Coplin-Färbebehälter
Objektträger-Halter
Anzahl Objektträger:
5
5 vertikal, 10 Rücken an Rücken
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Anzahl Objektträger Packungsgröße
10492172 Objektträger-Halter 5 2 Stück
10264732 Coplin-Färbebehälter 5 vertikal, 10 Rücken an Rücken 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492172 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 900575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.85 CHF
    44.74 CHF / 2 Stück
    Sparen 15.11 CHF
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Färbebehälter und Zubehör
Coplin-Färbebehälter:
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • 60 ml Füllvolumen
Gleitgriff aus Polypropylen:
  • Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von fünf Objektträgern
  • Passt in Wheaton Coplin-Fä
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Material Polypropylen
Typ Objektträger-Halter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färben
Zur Verwendung mit (Geräte) Wheaton Coplin-Färbebehälter
Anzahl Objektträger 5
Höhe (metrisch) 35mm