Learn More
DWK Life Sciences Färbebehälter und Zubehör
Artikelnummer. 10264732 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Typ:
Coplin-Färbebehälter
Objektträger-Halter
Anzahl Objektträger:
5
5 Objektträger vertikal oder 10 Objektträger hintereinander
Material:
Kalknatronglas
Polypropylen
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10264732
Marke: DWK Life Sciences 900470
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Färbebehälter und Zubehör
Coplin-Färbebehälter:
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • 60 ml Füllvolumen
Gleitgriff aus Polypropylen:
  • Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von fünf Objektträgern
  • Passt in Wheaton Coplin-Färbebehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Glas
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 65 mL
Material Kalknatronglas
Typ Coplin-Färbebehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färben
Zur Verwendung mit (Geräte) Wheaton Coplin-Färbebehälter
Anzahl Objektträger 5 Objektträger vertikal oder 10 Objektträger hintereinander
Abmessungen (L x B) 2.6 x 2.6 cm (1.02 x 1.02 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 1.02 Zoll
Länge (metrisch) 2.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.02 Zoll
Breite (metrisch) 2.6 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 3.54 Zoll
Tiefe (metrisch) 90 mm
Innentiefe (metrisch) 9 cm