Beschreibung
- Wenn die Kappe entfernt wird, können längere Deckgläser verwendet werden
- Enthält einen 43–400 weißen Polypropylen-Schraubverschluss mit PTFE-beschichtetem Polyethylen-Einsatz
- Fasst bis zu 4 Deckgläser, 17–23 mm breit und bis zu 30
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Bodenform | Rund |
| Farbe | Clear |
| Material | Kalknatronglas |
| Typ | Färbebehälter |
| Höhe (metrisch) | 44mm |