Learn More
DWK Life Sciences Eindrückstopfen für Fläschchen und Serumflaschen
Artikelnummer. 13108720 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 cm
Material:
Brombutylkautschuk
Härte:
50 Härtegrad
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 13108720
Marke: DWK Life Sciences W224100342
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur maximalen Abdichtung von Fläschchen mit Blow Back-Glasbeschichtung
  • Hergestellt aus grauem Bromobutyl
Nicht für Fläschchen mit einer geraden dünnwandigen Oberflächenbeschaffenheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 3 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pass für 1.5 cm Innendurchmesser, 3 cm Außendurchmesser und Serumflaschen
Härte 50 Härtegrad
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Produkttyp Stopfen