Learn More
DWK Life Sciences Schnappdeckel für Wheaton E-Z™ Fläschchen
Anwenderfreundliche Schnappverschlüsse
Marke:  DWK Life Sciences 242772-01
687.24 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.47630kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12418872
  • 740.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschlusstyp: Schnappverschluss
  • Material: Polyethylen
  • Größe: 11mm (0,433 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Silikon/PTFE
Polyethylen
11 mm
Blau
1.000/Packung